Läs mer
2-brometylaminhydrobromid,> 98,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11499021 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499021 25 g 25g
11409031 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499021 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215487525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 SEK
    280.42 SEK / 25g
    Save 14.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 2576-47-8
Molekylformel C2H7Br2N
Molekylvikt (g/mol) 204.893
InChI-nyckel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC-namn 2-brometanamin;hydrobromid
LEDER C(CBr)N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethylamine Hydrobromide
Namnnotering Kvalitetskontroll
Färg Vitt
Densitet 1,581 g/cm3
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 204.9
Fysisk form Kristallint pulver