Läs mer
2-Bromoetylamin hydrobromid, 98+%
Produktkod. 11498257
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498257 250 g 250g
11488257 50 g 50g
11478257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17625.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 2576-47-8 | C2H7Br2N | 204,893 g/mol
2-Brometylaminhydrobromid används för att konstruera C2 -symmetriska imidazolidinylidenligander med en dioxolanryggrad. Det fungerar som en byggsten som används för proteomikforskning. Det används också som organiska och farmaceutiska mellanprodukter för beredning av första hjälpen-läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromoethylamine
hydrobromide används för att konstruera C2 -symmetriska imidazolidinylidenligander med en dioxolanryggrad. Det fungerar som en byggsten som används för proteomikforskning. Det används också som organiska och farmaceutiska mellanprodukter för beredning av första hjälpen-läkemedel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Noter
Hygroskopisk och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2576-47-8
Molekylformel C2H7Br2N
Molekylvikt (g/mol) 204.893
MDL-nummer MFCD00012886
InChI-nyckel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC-namn 2-brometanamin;hydrobromid
LEDER C(CBr)N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 3607605
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 204.9
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethylamine hydrobromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.