Läs mer
2-Bromoetylamin hydrobromid, 99 %
Produktkod. 10476900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
250g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10476900 25 g Plastflaska 25g
10486900 100 g Plastflaska 100g
10397143 250 g Plastflaska 250g
10359043 500 g Plastflaska 500g
10697513 1 kg Plastflaska 1kg
11905171 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10476900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 SEK
    293.65 SEK / 25g
    Save 37.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204,9 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Molekylformel C2H6BrN·HBr
Molekylvikt (g/mol) 204.9
MDL-nummer MFCD00012886
InChI-nyckel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC-namn 2-brometanamin;hydrobromid
LEDER C(CBr)N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172,0 °C till 176,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel BrCH2CH2NH2·HBr
Kvantitet 25 g
Beilstein 04,134
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C)
Formel vikt 204.9
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethylamine hydrobromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.