Läs mer
2-Bromoetylamin hydrobromid, 99 %
Produktkod. 10486900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
250g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10486900 100 g Plastflaska 100g
10476900 25 g Plastflaska 25g
10397143 250 g Plastflaska 250g
10359043 500 g Plastflaska 500g
10697513 1 kg Plastflaska 1kg
11905171 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10486900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.73 SEK
    564.65 SEK / 100g
    Save 64.08 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204,9 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Molekylformel C2H6BrN·HBr
Molekylvikt (g/mol) 204.9
MDL-nummer MFCD00012886
InChI-nyckel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC-namn 2-brometanamin;hydrobromid
LEDER C(CBr)N.Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172,0 °C till 176,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel BrCH2CH2NH2·HBr
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,134
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C)
Formel vikt 204.9
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.