Läs mer
2-bromoetylaminhydrobromid, TRC
Produktkod. 30344321
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30344321 500 g
1 options
Produktkod. 30344321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB683750500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoethylamine Hydrobromide
CAS 2576-47-8
Molekylformel C2H7Br2N
Kvantitet 500 g
Synonym 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
LEDER Br.NCCBr
IUPAC-namn 2-bromoethanamin; Hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 204.89
Formel vikt 202.8945