missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromoethylammonium Bromide, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15836630
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836630 100 g 100g
15800801 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15836630 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201760100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2576-47-8
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 204.89

Specifikationer

Smältpunkt 169°C to 176°C
MDL-nummer MFCD00012886
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide, 2-Bromoethylammonium bromide
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.