Läs mer
2-Bromoethylcyclopropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethylcyclopropane |
| CAS | 36982-56-6 |
| Molekylformel | C5H9Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Bromoethyl)cyclopropane, 2-Cyclopropylethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | BrCCC1CC1 |
| IUPAC-namn | 2-bromoethylcyclopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vikt | 147.9888 |