Läs mer
[(2-Bromoethyloxy)methyl]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoethoxymethylbenzene |
| CAS | 1462-37-9 |
| Molekylformel | C9 H11 Br O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | GR 130510X, Umeclidinium related |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| LEDER | BrCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromoethoxymethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.09 |
| Formel vikt | 213.9993 |