Läs mer
2-bromofluoren, 95 %
Produktkod. 11331967
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331967 5 g 5g
11341967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07589.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245,119 g/mol
2-Bromofluoren fungerar som ett icke-intrusivt ändskyddsreagens för att kontrollera molekylvikter såväl som för generering av väldefinierade oligomerer. Det används för att framställa 2-brom-9-cyklohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluoren och 9,9-dihexylfloren. Utöver detta används det vid framställning av poly(di-n-hexylfluoren)s ändkapslade med 2-bromofluoren, 2-brom-9,9-di-n-hexylfluoren och 9-bromoantracen genom Ni(0)-medierad polymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromofluoren fungerar som ett icke-intrusivt ändskyddsreagens för att kontrollera molekylvikter såväl som för generering av väldefinierade oligomerer. Det används för att framställa 2-brom-9-cyklohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluoren och 9,9-dihexylfloren. Utöver detta används det vid framställning av poly(di-n-hexylfluoren)s ändkapslade med 2-bromofluoren, 2-brom-9,9-di-n-hexylfluoren och 9-bromoantracen genom Ni(0)-medierad polymerisation.
Löslighet Löslig i kloroform och etylacetat
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1133-80-8
Molekylformel C13H9Br
Molekylvikt (g/mol) 245.119
MDL-nummer MFCD00001115
InChI-nyckel FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
PubChem CID 14336
IUPAC-namn 2-brom-9H-fluoren
LEDER C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromofluorene
Smältpunkt 110°C to 114°C
Kokpunkt 185°C (135 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1946701
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 245.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.