Läs mer
2-bromofluoren, TRC
Produktkod. 30337197
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30337197 5 g
1 options
Produktkod. 30337197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6852255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromofluorene
CAS 1133-80-8
Molekylformel C13H9Br
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Bromo-9H-fluorene, NSC 1463
InChI formel InChI=1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
LEDER Brc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
IUPAC-namn 2-bromo-9H-fluoren
Molekylvikt (g/mol) 245.11