Läs mer
2-Bromohexanoic acid, 97%
Produktkod. 11441267
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441267 100 g 100g
11431267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24228.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-05-7 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-05-7
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.056
MDL-nummer MFCD00004218
InChI-nyckel HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromocaproic acid, dl-2-bromohexanoic acid, hexanoic acid, 2-bromo, alpha-bromohexanoic acid, alpha-bromo-n-caproic acid, .alpha.-bromo-n-caproic acid, 2-bromo-hexanoic acid, .alpha.-bromocaproic acid, .alpha.-bromohexanoic acid, 2-bromo-n-hexanoic acid
PubChem CID 12013
IUPAC-namn 2-bromhexansyra
LEDER CCCCC(C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromohexanoic acid
Smältpunkt 3°C to 5°C
Densitet 1.37
Kokpunkt 136°C to 138°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Merck Index 14,1415
Formel vikt 195.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.