Läs mer
2-Bromoimidazol, 95 %
Produktkod. 15499287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15499287 1 g 1g
15409297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15499287 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52553.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 16681-56-4 | C3H3BrN2 | 146,98 g/mol
2-Bromimidazol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromimidazol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16681-56-4
Molekylformel C3H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 146.98
MDL-nummer MFCD02179526
InChI-nyckel AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo, bromoimidazole, sftheabililuh@, pubchem8987, zlchem 1065, acmc-1btox, 2-bromanyl-1h-imidazole, ksc176e6b, 2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773261
IUPAC-namn 2-brom-lH-imidazol
LEDER BrC1=NC=CN1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromoimidazole
Smältpunkt 197 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 146.98
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.