Läs mer
2-Bromoinden, 98 %
Produktkod. 11451050
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451050 5 g 5g
11441050 1 g 1g
11461050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25474.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10485-09-3 | C9H7Br | 195,059 g/mol
2-Brominden används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Brominden används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10485-09-3
Molekylformel C9H7Br
Molekylvikt (g/mol) 195.059
MDL-nummer MFCD06797863
InChI-nyckel CCUYEVNCRQDQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoindene, 1h-indene, 2-bromo, indene, 2-bromo, 2-bromanyl-1h-indene, 2-bromoindene, 95+%, 2-bromo-indene, pubchem9657, #, acmc-1c5rn, sodium perborate,tetrahydrate
PubChem CID 575586
IUPAC-namn 2-brom-lH-inden
LEDER C1C2=CC=CC=C2C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoindene
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 195.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.