missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromoindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoindole |
| CAS | 139409-34-0 |
| Molekylformel | C8H6BrN |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| LEDER | Brc1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.04 |
| Formel vikt | 194.9684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?