Läs mer
2-Bromoisobutyric acid, 98%
Produktkod. 11462548
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462548 500 g 500g
11442548 25 g 25g
11452548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15854.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
2-Bromisosmörsyra används vid syntes av dextranmakroinitiator för atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) genom partiell förestring av polysackaridens hydroxylgrupp. De multifunktionella kiseldioxidkolloiderna framställdes genom att belägga dem med 2-brom-2-metylpropionsyrastabiliserade kvantprickar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromisobutyric acid används vid syntes av dextranmakroinitiator för atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) genom partiell förestring av polysackaridens hydroxylgrupp. De multifunktionella kiseldioxidkolloiderna framställdes genom att belägga dem med 2-brom-2-metylpropionsyrastabiliserade kvantprickar.
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-01-9
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00004168
InChI-nyckel XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methylpropionic acid, isobromobutyric acid, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl, alpha-bromoisobutyric acid, .alpha.-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methyl-propanoic acid, propionic acid, 2-bromo-2-methyl, unii-821p2r6b0a, ccris 9046
PubChem CID 74924
IUPAC-namn 2-brom-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoisobutyric acid
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1745543
Merck Index 14,1421
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 167
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.