Läs mer
2-bromoisobutyrsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoisobutyric Acid |
| CAS | 2052-01-9 |
| Molekylformel | C4H7BrO2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, α-Bromo-isobutyric Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid, 2-Bromoisobutyric Acid, Bromoisobutyric Acid, Isobromobutyric Acid, NSC 41213, α-Bromo-α-methylpropionic Acid, α-Bromoisobutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | Etyl 2-brom-2-metylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.9629 |