Läs mer
2-Bromoisobutyric-d6 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoisobutyric-d6 Acid |
| CAS | 1219795-23-9 |
| Molekylformel | C4 D6 H Br O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-methyl-propanoic-d6 Acid, α-Bromo-isobutyric-d6 Acid, 2-Bromo-2-methyl-propionic-d6 Acid, 2-Bromo-2-methylpropanoic-d6 Acid, 2-Bromo-2-methylpropionic-d6 Acid, 2-Bromoisobutyric-d6 Acid, Bromoisobutyric-d6 Acid, Isobromobutyric-d6 Acid, NSC 41213-d6, α-Bromo-α-methylpropionic-d6 Acid, α-Bromoisobutyric-d6 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(2,5)3(6)7/h1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(Br)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.04 |
| Formel vikt | 172.0006 |