Läs mer
2-Bromoisobutyrylbromid, 97 %
Beskrivning
2-Bromisobutyrylbromid används för att framställa N-skyddad halodienamid, som ger fyra- och femledade laktamer i närvaro av koppar(I) och en tertiär amin. Vidare används den som initiator för atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) för funktionalisering av hydroxylgrupper som finns på ytan av grafenoxid. Det används också vid beredning av polykaprolaktonmakroinitiatorer genom reaktion med oligomer kaprolaktondiol och mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med ATRP-initiator förankrad på den yttre ytan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromisobutyrylbromid används för att framställa N-skyddad halodienamid, som ger fyra- och femledade laktamer i närvaro av koppar(I) och en tertiär amin. Vidare används den som initiator för atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) för funktionalisering av hydroxylgrupper som finns på ytan av grafenoxid. Det används också vid beredning av polykaprolaktonmakroinitiatorer genom reaktion med oligomer kaprolaktondiol och mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med ATRP-initiator förankrad på den yttre ytan.
Löslighet Blandbar med
aceton och koldisulfid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka alkalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoisobutyryl bromide |
| Densitet | 1.86 |
| Kokpunkt | 160 °C till 162 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Stickande |
| Brytningsindex | 1.5095 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1746128 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Bromoisobutyryl bromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.