Läs mer
2-Bromoisobutyrylbromid, 97 %
Produktkod. 15403267
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403267 500 g 500g
11431297 25 g 25g
11441297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15403267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24249.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229,899 g/mol
2-Bromisobutyrylbromid används för att framställa N-skyddad halodienamid, som ger fyra- och femledade laktamer i närvaro av koppar(I) och en tertiär amin. Vidare används den som initiator för atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) för funktionalisering av hydroxylgrupper som finns på ytan av grafenoxid. Det används också vid beredning av polykaprolaktonmakroinitiatorer genom reaktion med oligomer kaprolaktondiol och mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med ATRP-initiator förankrad på den yttre ytan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromisobutyrylbromid används för att framställa N-skyddad halodienamid, som ger fyra- och femledade laktamer i närvaro av koppar(I) och en tertiär amin. Vidare används den som initiator för atomöverföringsradikalpolymerisation (ATRP) för funktionalisering av hydroxylgrupper som finns på ytan av grafenoxid. Det används också vid beredning av polykaprolaktonmakroinitiatorer genom reaktion med oligomer kaprolaktondiol och mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med ATRP-initiator förankrad på den yttre ytan.
Löslighet Blandbar med
aceton och koldisulfid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20769-85-1
Molekylformel C4H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 229.899
MDL-nummer MFCD00000122
InChI-nyckel YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
IUPAC-namn 2-brom-2-metylpropanoylbromid
LEDER CC(C)(C(=O)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoisobutyryl bromide
Densitet 1.86
Kokpunkt 160 °C till 162 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.5095
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1746128
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med aceton och koldisulfid.
Formel vikt 229.91
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.