Läs mer
2-Bromoisophthalaldehyde, 97%
Produktkod. 15421629
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421629 5 g 5g
15431629 250 mg 250mg
15411629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64423.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79839-49-9 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
Används vid framställning av paklitaxel-liknande alkaloider med anticanceraktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid framställning av paklitaxel-liknande alkaloider med anticanceraktivitet.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79839-49-9
Molekylformel C8H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 213.03
MDL-nummer MFCD08461034
InChI-nyckel RZUSSKMZLHKMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisophthalaldehyde, 2-bromobenzene-1,3-dialdehyde, 2-bromo-1,3-diformylbenzene, 2,6-diformylbromobenzene, 2-bromo-benzene-1,3-dicarbaldehyde, 2-bromobenzene-1,3-dicarboxaldehyde, 1,3-diformyl-2-bromobenzene, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 2-bromo, acmc-209pia, ksc495c0d
PubChem CID 11435812
IUPAC-namn 2-brombensen-1,3-dikarbaldehyd
LEDER BrC1=C(C=O)C=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoisophthalaldehyde
Smältpunkt 139°C to 144°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4740331
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 213.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.