Läs mer
2-Bromoisophthaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoisophthaldehyde |
| CAS | 79839-49-9 |
| Molekylformel | C8H5BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,6-diformylbenzene, 2-Bromo-1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1-Bromo-2,6-diformylbenzene, 2-Bromobenzene-1,3-dialdehyde, 2-Bromobenzene-1,3-dicarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h1-5H |
| LEDER | BrC1=C(C=O)C=CC=C1C=O |
| IUPAC-namn | 2-bromoisophthalaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.03 |
| Formel vikt | 211.95 |