Läs mer
2-bromomalonaldehyd, 97+%
Produktkod. 10336704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336704 5 g Glasflaska 5g
10123404 1 g Glasflaska 1g
10575924 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10336704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397900050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2065-75-0
Molekylformel C3H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 150.95
InChI-nyckel SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC-namn 2-bromopropanedial
LEDER C(=O)C(C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromomalonaldehyde
Smältpunkt 132.0°C to 136.0°C
Analysprocentintervall 98.5 % min. (Acid)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH(CHO)2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 150.95
Procent renhet 97+%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromomalonaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.