Läs mer
2-Bromomesitylene, 99%
Produktkod. 11494993
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494993 250 g 250g
11484993 50 g 50g
11399659 100 g 100g
11309669 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12277.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.091 g/mol
2-Bromesitylen är en användbar syntetisk mellanprodukt, aromatiska ämnen, borderivat, katalysatorer. Det är en intermediär som används för att framställa väte[4-[bis(2,4,6-trimetylfenyl)fosfino]-2,3,5,6-tetrafluorfenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)borat (H714510) som är ett frustrerat fosfoniumfritt katalytiskt vätefritt metallborat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromesitylen är en användbar syntetisk mellanprodukt, aromatiska ämnen, borderivat, katalysatorer. Det är en intermediär som används för att framställa väte[4-[bis(2,4,6-trimetylfenyl)fosfino]-2,3,5,6-tetrafluorfenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)borat (H714510) som är ett frustrerat fosfoniumfritt katalytiskt vätefritt metallborat.
Löslighet Olösligt i
vatten (20 °C) .
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, överskottsvärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-83-0
Molekylformel C9H11Br
Molekylvikt (g/mol) 199.091
MDL-nummer MFCD00000073
InChI-nyckel RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 68473
IUPAC-namn 2-brom-1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromomesitylene
Smältpunkt 2°C
Densitet 1.322
Kokpunkt 224°C to 226°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 250 g
Beilstein 1907245
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water(20°C) .
Formel vikt 199.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromomesitylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromomesitylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.