Läs mer
2-Bromomesitylene, 99%
Produktkod. 10579810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10579810 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10579810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107121000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 576-83-0 | C9H11Br | 199.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromomesitylene
Namnnotering 99%
CAS 576-83-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 2.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 225.0°C
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H11Br
Linjär formel 1, 3, 5-(CH3)3C6H2Br
Brytningsindex 1.5510 to 1.5530
MDL-nummer MFCD00000073
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 408
Synonym 2-bromomesitylene, 2,4,6-trimethylbromobenzene, mesityl bromide, bromomesitylene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethybromombenzene, mesitylene, 2-bromo, 2,4,6-trimethylphenyl bromide, 1-bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
InChI-nyckel RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)Br)C
IUPAC-namn 2-bromo-1,3,5-trimethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 199.09
PubChem CID 68473
Formel vikt 199.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromomesitylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.