Läs mer
2-bromomesitylen, TRC
Produktkod. 30340979
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340979 1 g
1 options
Produktkod. 30340979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6818651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromomesitylene
CAS 576-83-0
Molekylformel C9H11Br
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
InChI formel InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
LEDER Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
IUPAC-namn 2-bromo-1,3,5-trimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 199.09
Formel vikt 198.0044