Läs mer
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10431474 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10431474 5 g Amber Glass Bottle 5g
10571642 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10069201 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10431474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06008DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 106086-78-6
Molekylformel C8H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 228.107
InChI-nyckel WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.11
Procent renhet 95%