Läs mer
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 228.11 |
| Procent renhet | 95% |