Läs mer
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509937 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10571642
Brand: Thermo Scientific CC06008CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 106086-78-6
Molekylformel C8H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 228.107
InChI-nyckel WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228.11
Procent renhet 95%