Läs mer
2-Brommetyl-1,3-dioxolan, 97 %
Produktkod. 10562611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562611 100 mL Glasflaska 100ml
10164500 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209841000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4360-63-8 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4360-63-8
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167
MDL-nummer MFCD00003214
InChI-nyckel CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78068
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-1,3-dioxolan
LEDER C1COC(O1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromomethyl-1, 3-dioxolane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.6100g/mL, 1.61
Kokpunkt 80 °C till 82 °C (27,0 mmHg)
Flampunkt 62 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4810 till 1,483
Kvantitet 100 mL
Beilstein 19, II, 8
Synonym 2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
Formel vikt 167
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.