Läs mer
2-(brommetyl)-1,3-dioxolin, TRC
Product Code. 30345264
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30345264 5 g
1 options
Product Code. 30345264 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6887105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
CAS 4360-63-8
Molekylformel C4H7BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(2-Bromomethyl)-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyldioxolane, Bromoacetaldehyde Ethylene Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Glycol Acetal, Bromoacetaldehyde Ethylene Ketal
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
LEDER BrCC1OCCO1
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-1,3-dioxolan
Molekylvikt (g/mol) 167
Formel vikt 165.9629