Läs mer
2-(Bromomethyl)-1,4-naphthoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 50371-30-7 |
| Molekylformel | C11H7BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-6-7-5-10(13)8-3-1-2-4-9(8)11(7)14/h1-5H,6H2 |
| LEDER | BrCC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(bromomethyl)naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.08 |
| Formel vikt | 249.9629 |