Läs mer
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 239087-08-2 |
| Molekylformel | C8H5BrF4 |
| MDL-nummer | MFCD00082477 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | FC(C1=C(CBr)C(F)=CC=C1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.02 |
| Procent renhet | 98% |