Läs mer
2-(brommetyl)-1-metyl-lH-bensimidazolhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10626994
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10003583 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03858DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 934570-40-8
Molekylformel C9H10Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 306.001
MDL-nummer MFCD09702343
InChI-nyckel WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229451
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-l-metylbensimidazol;hydrobromid
LEDER CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 306
Procent renhet 97%