Läs mer
2-(brommetyl)-1-(fenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10170722
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10170722 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10704963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10170722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03308CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 337508-54-0
Molekylformel C15H12BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 350.23
MDL-nummer MFCD03086092
InChI-nyckel SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776225
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)-2-(brommetyl)indol
LEDER BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 350.23
Procent renhet 97%