Läs mer
2-(brommetyl)-1-(fenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10704963
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10704963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10170722 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704963 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03308DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 337508-54-0
Molekylformel C15H12BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 350.23
MDL-nummer MFCD03086092
InChI-nyckel SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776225
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)-2-(brommetyl)indol
LEDER BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 350.23
Procent renhet 97%