missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol, Mikromol™
Beskrivning
[2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 68751-57-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H11 Br Cl2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol, [2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2 |
| LEDER | OCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | [2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?