Läs mer
2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (Mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrCl2O3/c12-6-11(16-5-8(4-15)17-11)9-2-1-7(13)3-10(9)14/h1-3,8,15H,4-6H2 |
| Formel vikt | 339.9269 |