Läs mer
2-(brommetyl)-2-(hydroximetyl)-1,3-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10628031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10628031 5 g Glasflaska 5g
10539453 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10628031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319630050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19184-65-7
Molekylformel C5H11BrO3
Molekylvikt (g/mol) 199.05
MDL-nummer MFCD00135306
InChI-nyckel MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, tris hydroxymethyl bromomethyl methane, monobromoneopentyltriol, 2-bromoethylidynetrimethanol, pentaerythritol monobromohydrin, 1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, 2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol, 2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide
PubChem CID 87954
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)CBr)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70°C to 77°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2C(CH2OH)3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.