Läs mer
2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 98475-07-1 |
| Molekylformel | C9 H8 Br N O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)6-3-2-4-8(11(13)14)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(c1CBr)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.07 |
| Formel vikt | 272.9637 |