Läs mer
2-(brommetyl)-5-(trifluormetyl)furan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520742
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10520742 250 mg 250mg
10242502 1 g 1g
10200275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10520742 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00141CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17515-77-4
Molekylformel C6H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 229.00
MDL-nummer MFCD03086219
InChI-nyckel YNHVBNGRNNVEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl-furan, furan, 2-bromomethyl-5-trifluoromethyl, pubchem13345, 5-trifluoromethyl furfuryl bromide, 2-bromomethyl-5-trifloromethyl furan, 5-bromomethyl-2-trifluoromethyl furan
PubChem CID 2794605
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-5-(trifluormetyl)furan
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(CBr)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228.99
Procent renhet 97%