Läs mer
2-(brommetyl)-5-(trifluormetyl)furan, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 228.99 |
| Procent renhet | 97% |