Läs mer
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan |
| CAS | 17515-77-4 |
| Molekylformel | C6H4BrF3O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrF3O/c7-3-4-1-2-5(11-4)6(8,9)10/h1-2H,3H2 |
| LEDER | BrCC1=CC=C(O1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.99 |
| Formel vikt | 227.94 |