Läs mer
2-Bromomethyl-6-methylpyridine, 97%
Produktkod. 15411678
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411678 1 g 1g
15431678 250 mg 250mg
15421678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55438.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68470-59-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68470-59-7
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.05
MDL-nummer MFCD04967229
InChI-nyckel WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl, 6-methyl-2-bromomethyl pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl-pyridine, 6-bromomethyl-2-methylpyridine, pubchem22577, acmc-209ur7, 2-methyl-6-bromomethyl-pyridine, 2-bromomethyl-6-methyl pyridine
PubChem CID 12543733
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-6-metylpyridin
LEDER CC1=NC(CBr)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 186.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.