missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30347834
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30347834 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30347834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6851155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester
CAS 61940-21-4
Molekylformel C9 H8 Br N O4
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-6-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), 2-Bromomethyl-6-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-(2-bromomethyl)-6-nitrobenzoate, Methyl 2-(Bromomethyl)-6-nitrobenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)8-6(5-10)3-2-4-7(8)11(13)14/h2-4H,5H2,1H3
LEDER COC(=O)c1c(CBr)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 274.07
Formel vikt 272.9637
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.