Läs mer
2-(brommetyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3540988
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11340607
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC38008CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 869901-04-2
Molekylformel C10H13BrN2
Molekylvikt (g/mol) 241.132
MDL-nummer MFCD09817465
InChI-nyckel UFXKRINLXMWRES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, pyridine,2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl, 6-bromomethyl-2-pyrrolidinylpyridine, 1-6-bromomethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, pyridine, 2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229482
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.13
Procent renhet 97%