Läs mer
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15489207
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489207 1 g 1g
15409217 250 mg 250mg
15499207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52467.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91983-14-1 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91983-14-1
Molekylformel C7H8BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 214.85
MDL-nummer MFCD01318941
InChI-nyckel MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC-namn [2-(brommetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.85
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.