Läs mer
2-(brommetyl)bensenboronsyra pinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470486
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470486 250 mg 250mg
15460486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53217.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 377780-72-8 | C13H18BBrO2 | 296.999 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 377780-72-8
Molekylformel C13H18BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 296.999
MDL-nummer MFCD01632210
InChI-nyckel ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, amtb373, 2-bromomethyl phenylboronic pinacol ester, 2-bromoethylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 3834834
IUPAC-namn 2-[2-(brommetyl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 297
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.