Läs mer
2-(Bromomethyl)benzonitrile, 98%
Produktkod. 11445687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445687 100 g 100g
11425687 5 g 5g
11435687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24278.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22115-41-9 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22115-41-9
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00001794
InChI-nyckel QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
PubChem CID 89599
IUPAC-namn 2-(brommetyl)bensonitril
LEDER BrCC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)benzonitrile
Smältpunkt 70°C to 74°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 742605
Formel vikt 196.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.