Läs mer
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11916131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11916131 5 g 5g
11926131 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91983-14-1
Molekylformel C7H8BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 214.85
MDL-nummer MFCD01318941
InChI-nyckel MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC-namn [2-(brommetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Smältpunkt 135°C to 136.5°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.85
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.