Läs mer
2-Bromomethylphenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromomethylphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 377780-72-8 |
| Molekylformel | C13H18BBrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr |
| IUPAC-namn | 2-[2-(bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 297 |
| Formel vikt | 296.0583 |